Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-EMD Millipore: Dimensione del poro 0.45 um
Per un'ampia gamma di applicazioni analitiche e di ricerca. Le membrane in esteri misti di cellulosa EMD Millipore MF-Millipore™, con pori da 0.45 µm sono disponibili in una vasta gamma di diametri. Realizzate in una miscela di cellulosa, bianche o nere, con superficie liscia o a griglia.
Marca:  Merck HAWP01300
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 10186180
  • 141.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 17-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Designed for a wide range of analytical and research applications. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.45μm pore size are available in a range of diameters. Composed of mixed cellulose membrane in black or white with a plain or gridded surface.
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
Bianco
0.45 μm
60 mL/min x cm2
Hydrophilic
100Pack
Da 105 a 180 μm
Hydrophilic
13 mm
≥1.8 bar, air with water
Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato)
Non-sterile
4 L/min/ cm2
Plain
100/conf.
Filter Membranes
13 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • MCE .45UM WH PL 13MM 100/PK
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.