Learn More
Merck Millex Samplicity™ Filters, Hydrophilic PTFE
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
505.00€ - 1730.00€
Specifica
Connettori | Easy loading funnel inlet, Outlet tip for smooth transfer to HPLC vials |
---|---|
Descrizione | Filter Code: LG |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Samplicity G2 Filtration System |
Materiale (membrana) | Hydrophilic PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11356042
|
Merck
SAMPLG001 |
0.2 μm | 96 Pack | Filter Code: LG |
505.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11366042
|
Merck
SAMPLG004 |
0.2 μm | 384 Pack | Filter Code: LG |
1730.00€
pezzi 384 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Hydrophilic polytetrafluoroethylene membrane retains more than 95% of particulate impurities
- Compatible with aqueous and organic solvents, minimizes extractables and binding of analytes
- Funnel shape for easy pipette loading
- Outlet tip for smooth transfer to HPLC vials
- For filtering chromatography samples
- Non-sterile
Specifica
Easy loading funnel inlet, Outlet tip for smooth transfer to HPLC vials | |
Single-use | |
Hydrophilic PTFE | |
Non-sterile | |
High density polyethylene (HDPE) housing | |
0.3 to 1.6 mL |
Filter Code: LG | |
Samplicity G2 Filtration System | |
0.2 μm | |
Sample preparation for HPLC | |
Millex™ Samplicity™ Filter | |
25 mm |