Learn More
Merck Inserti per piastre per colture Millicell™: CM
Per una differenziazione delle cellule migliorata e applicazioni ampliate, tra cui biologia cellulare analitica. Gli inserti per piastre per colture EMD Millipore Millicell™ incorporano membrane in PTFE Biopore™ con pori da 0.4μm. Inserti pronti all'uso da 30 o 12mm per piastre da 6 e 24 pozzetti.
645.00€ - 855.00€
Specifica
Materiale | Biopore PTFE |
---|---|
Dimensione del poro | 0.4 μm |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10094680
|
Merck
PICM0RG50 |
30 mm | Piastra a 6 pozzetti | 5 mm | 4.2 cm2 |
855.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10412511
|
Merck
PICM03050 |
30 mm | Piastra a 6 pozzetti | 13 mm | 4.2 cm2 |
855.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10126240
|
Merck
PICM01250 |
12 mm | Piastra a 24 pozzetti | 10.5 mm | 0.6 cm2 |
645.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Designed for improved cell differentiation and expanded applications involving analytical cell biology. Millicell™ Culture Plate Inserts incorporate PTFE Biopore™ membranes with 0.4μm pores. Ready-to-use 30 or 12mm inserts for 6 and 24-well plates.
Membrane microporose e trasparenti- Consentono l'accesso al monostrato cellulare da entrambi i domini apicali e basolaterali
- Favoriscono una migliore adesione cellulare, la crescita e la differenziazione di colture a sospensione e adesione-dipendenti
- Membrane idrofile in PTFE Biopore™ per crescita neurale e sviluppo embrionale
- Inerti, consentono la visione ripetuta di cellule vitali attraverso la membrana
- Idonee per il trasporto e studi sulla permeabilità, co-colture per studi sulle interazioni cellula-cellula, test sulla tossicità in vitro, studi sulle metastasi delle cellule tumorali e colture organotipiche
- Compatibili con la maggior parte delle piastre da 6 o 24 pozzetti facilmente preparabili per l'uso con tecniche SEM e TEM
- Area di crescita effettiva per inserti di diametro 12 mm: 0.6cm2
- Area di crescita effettiva per inserti di diametro 30mm: 4.2cm2
- Compatibili con soluzioni di colorazione fluorescente e standard
Specifica
Biopore PTFE | |
0.4 μm | |
Sterile |