Learn More
Merck Millicell™ Culture Plate Inserts: HATF
Designed for improved cell differentiation and expanded applications involving analytical cell biology
570.00€ - 780.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10568052
|
Merck
PIHA01250 |
12mm | 0.45 μm | 10.5mm |
570.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10697301
|
Merck
PIHA03050 |
30mm | 0.45 μm | 13mm |
780.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Microporous membranes allow access to cell monolayer from both apical and basolateral domains; promote enhanced cell attachment, growth, and differentiation of attachment-dependent and suspension cultures
- Ready-to-use Milicell inserts fit most 6- or 24-well plates and are easily prepared for SEM and TEM techniques; compatible with standard and fluorescent stains
- Effective growth area for 12mm diameter inserts, 0.6cm2; and 4.2cm2 for 30mm diameter inserts
- Don't require an extracellular matrix for attachment-dependent cells
- Polystyrene housing; supplied sterile and individually blister packed
- Inserts utilize a mixed cellulose esters membrane; Triton™-free
Applications:
Transport and permeability studies, co-culture for cell-cell interaction studies, in vitro toxicity testing, tumor cell metastasis studies, and organotypic cultures
Specifica
0.45 μm | |
Sterile |