Learn More
Merck Vetrini Millicell™ EZ
Codice prodotto. 11765254 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Area di coltura:
0.7 cm2/pozzetto
0.7 cm2/well
1.7 cm2/pozzetto
1.7 cm2/well
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
0.2 to 0.7 mL/Well
0.5 to 1.7 mL/Well
Da 0.2 a 0.7 ml/pozzetto
Da 0.5 a 1.7 ml/pozzetto
Pozzetti:
4
8
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 96
Codice prodotto. 11765254
Marca: Merck PEZGS0816
Culture, fix, stain, and view cells all in one device
  • Polypropylene wells are resistant to most fixatives—cells may be fixed and stained with wells still attached
  • Breakable tabs for easy well removal—no tools required to remove wells from slide
  • No adhesive used to attach wells to slide
  • No leaky wells
  • Raised corner ridges on lid facilitate stacking of multiple units in the incubator
  • Noncytotoxic and nonpyrogenic
  • Sterile
  • Slide holder (available separately) protects slide from damage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo EZ Slide
Pozzetti 8
Colore Trasparente
Materiale del pozzetto Polipropilene
Area di coltura 0.7 cm2/pozzetto
Materiale del coperchio Polistirene
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.2 a 0.7 ml/pozzetto
Da utilizzare con (applicazione) Per un’analisi delle cellule più semplice grazie all’uso di vetrini Millicell EZ SLIDE per la coltivazione, il fissaggio, la colorazione e la visualizzazione nel dispositivo completo per campioni