Learn More
Merck Piastre per saggi a 96 pozzetti MultiScreen™ per saggi ELISPOT
Ottimi risultati nei saggi immunologici ELISPOT (immunospot enzima-collegati) grazie alla elevata capacità legante delle proteine con bassa colorazione di background
Marca:  Merck MAHAS4510
Codice prodotto. 10258100
  • 666.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Give optimal results in immunological ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays by providing high protein-binding capacity with low background staining
  • Membrane-to-plate seal ensures no reagent crosstalk and limited optical crosstalk Patented underdrain support structure allows liquid volumes to be maintained for incubation times of up to 21 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Esteri misti di cellulosa
0.45 μm
Trasparente
Stirene
Sterile
Saggi ELISPOT
Yes
8 x 12
MultiScreen
MultiScreen-HA
96
0.28 cm2
10/Pk.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Merck Piastre per saggi a 96 pozzetti MultiScreen™ per saggi ELISPOT > Multiscreen-HA; ELISPOT; Styrene; Mixed cellulose esters; 0.45μm; Clear; 10/Pk.