Learn More
Merck Piastre per saggi a 96 pozzetti MultiScreen™ per saggi ELISPOT
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Trasparente
White
Materiale:
Acrilico
Acrylic
Stirene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Membrana:
Esteri misti di cellulosa
Hydrophobic PVDF
PVDF idrofobo
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Descrizione
Give optimal results in immunological ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays by providing high protein-binding capacity with low background staining
- Membrane-to-plate seal ensures no reagent crosstalk and limited optical crosstalk Patented underdrain support structure allows liquid volumes to be maintained for incubation times of up to 21 days
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Membrana | Hydrophobic PVDF |
| Matrice | 8 x 12 |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Product Line | MultiScreen |
| Colore | White |
| Product Type | MultiScreen IP |
| Materiale | Acrylic |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |