Learn More
Merck Piastre per saggi a 96 pozzetti MultiScreen™ per saggi ELISPOT
Ottimi risultati nei saggi immunologici ELISPOT (immunospot enzima-collegati) grazie alla elevata capacità legante delle proteine con bassa colorazione di background
Marca:  Merck MAIPSWU10
Codice prodotto. 10659303
  • 793.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Give optimal results in immunological ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays by providing high protein-binding capacity with low background staining
  • Membrane-to-plate seal ensures no reagent crosstalk and limited optical crosstalk Patented underdrain support structure allows liquid volumes to be maintained for incubation times of up to 21 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
MultiScreen™HTS plate with Immobilon™-P membrane without underdrain
0.45 μm
Acrilico
Sterile
Saggi ELISPOT
PVDF idrofobo
8 x 12
Bianco
96
0.28 cm2