Learn More
Merck MultiScreen™ Sealing Tape
Choose from opaque or clear
Marca:  Merck MATAH0P00
Codice prodotto. 11758522
  • 162.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Opaque sealing tape is used to seal 100μL plate bottoms read in TopCount™ instruments
  • Clear sealing tape can be used to seal all manufacturers' 300μL plate tops and plate bottoms for MicroBeta™ readers
  • Precut to size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Opaque
100
Sealing Tape
Non-sterile
Used to seal 100μL plate bottoms read in TopCount™ instruments