Learn More
Merck Piastre filtro Solvinert MultiScreen™
Optimized for drug discovery applications. MultiScreen™ Solvinert Filter Plates are solvent compatible and feature a unique one-piece design. 96-well plates are available in deep well (2mL) format (with or without pre-filter) and standard (500μL) format, with hydrophobic or hydrophilic membranes.
605.00€ - 2900.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Colore | Clear |
Materiale | Polyolefin Copolymer |
Codice del prodotto | Marca | Membrana | Altezza (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Membrana | Altezza (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10184123
|
Merck
MDRPN0410 |
Hydrophobic PTFE | 4.07 cm | 10/Pk. |
1260.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10307083
|
Merck
MDRLN0410 |
Hydrophilic PTFE | 4.07 cm | 10/Pk. |
1260.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10245943
|
Merck
MSRLN0410 |
PTFE idrofilo | 1.46 cm | 10/Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10478603
|
Merck
MSRLN0450 |
PTFE idrofilo | 1.44 cm | 50 |
2715.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10031863
|
Merck
MSRPN0410 |
Hydrophobic PTFE | 1.44 cm | 10/Pk. |
605.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10114323
|
Merck
MSRPN0450 |
Hydrophobic PTFE | 1.46 cm | 50 |
2900.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Clear polyolefin base plate offers broad solvent compatibility
- One-piece design eliminates leaking and allows for extended incubations
- Low binding and low extractables
- Accommodate aqueous and nonaqueous samples with chemically resistant hydrophilic or hydrophobic membranes
- Polytetrafluoroethylene membranes feature 45μL pores
- Automation compatible
- Available in 96-well deep well (2mL) format (with or without pre-filter) and standard (500μL) format
Specifica
Standard | |
0.45 μm | |
Polyolefin Copolymer | |
Non-sterile | |
1.28 cm |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Solid phase synthesis and cleanup, in plate protein precipitation, sample recovery following in-plate compound cleavage, peptide synthesis | |
8.55 cm |