Learn More
Merck Filtri a membrana idrofila in nylon
Hydrophilic nylon membrane
196.00€ - 243.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Punto di bolla | 40 psi |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | Nylon |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10340362
|
Merck
GNWP02500 |
25 mm |
196.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10196030
|
Merck
GNWP04700 |
47 mm |
243.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Filtration of aqueous or organic solutions
- Resistenti alla maggior parte dei solventi HPLC comuni
- Dischi idrofili realizzati in nylon non caricato e non rinforzato da 66 poll. e con pori di 0.2 e 0.45μ m
- Non contaminano i campioni con estraibili
- Autoclavati o sterilizzati tramite EtO
- Compatibilità termica: ≤135°C (275°F)
- Assorbanza: <0.002 unità di assorbanza o 2mV, dopo 2 min, di volume della colonna
Applicazioni:
Chiarificazione di soluzioni acquose od organiche prima dell'analisi HPLC. Utilizzabili con tutti i comuni solventi HPLC.
Specifica
Sì | |
Screen Filter | |
0.2 μm | |
200.0 ml/min./cm2 | |
Idrofilo | |
100/conf. | |
Hydrophilic |
40 psi | |
Nylon | |
Non-sterile | |
Chiarificazione di soluzioni acquose o organiche prima dell'analisi HPLC. | |
100Pack | |
Filter Membranes |