Learn More
Merck Unità di filtrazione a vuoto con rete in nylon Steriflip™
Sterile, disposable filter unit for cell isolation.
273.00€ - 275.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Connettori | Doppia filettatura con foro di depressione |
Monouso | Single-use |
Materiale | MBS/Polipropilene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10399824
|
Merck
SCNY00020 |
Nylon Mesh | 20 μm |
275.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10135134
|
Merck
SCNY00040 |
Nylon Net | 40 μm |
275.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10628005
|
Merck
SCNY00060 |
Nylon Mesh | 60 μm |
275.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10546645
|
Merck
SCNY00100 |
Rete in nylon | 100 μm |
273.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Unità di filtrazione a vuoto con rete in nylon Steriflip per la separazione di impurità dei tessuti da materiale cellulare in omogenati di tessuti, con ulteriore vantaggio di assicurare la sterilità e la filtrazione a vuoto dei campioni. Ciò migliora il recupero e riduce il tempo di raccolta delle cellule isolate. Steriflip è un metodo efficace per la separazione della sospensione di cellule sulla base della dimensione dei pori della rete di nylon mantenendo al contempo la sterilità del campione. Ciò è particolarmente utile per i clienti che lavorano con cellule staminali, cardiomiociti, tessuti neuronali e scheletrici.
- Unità completa sterile che richiede soltanto una singola fase di trasferimento
- La porta per vuoto agevola l’isolamento e il recupero delle cellule
- Il dispositivo viene usato con una provetta da centrifuga standard da 50 ml
- È inoltre disponibile l’imbuto da 50 ml da utilizzare insieme alla provetta
- Il sostegno compatto riduce l’ingombro dell’unità di filtrazione
- Le dimensioni dei quattro pori forniscono versatilità e consentono prestazioni ottimali in diverse applicazioni
Specifica
Trasparente | |
Single-use | |
Sterile | |
Rimozione di particolato grossolano, filtrazione da laboratorio | |
Confezione da 25 | |
50 ml | |
13.8 cm |
Doppia filettatura con foro di depressione | |
MBS/Polipropilene | |
7 cm2 | |
25Pack | |
Unità filtro Steriflip-NY | |
5.43 in. | |
6.4 cm |