Learn More
Merck Quartz Fiber Membrane Filter Without Binder
Hydrophilic quartz fiber filter
226.00€ - 368.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 44.5 L/min/ cm2 |
---|---|
Resistenza dell'aria | 50 mm of H2O |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | White |
Tipo di filtro | Depth Filter |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11768792
|
Merck
AQFA03700 |
1.4 in. | 3.7 cm | 3.7 cm |
226.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11788792
|
Merck
AQFA09050 |
3.5 in. | 9 cm | 9 cm |
304.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11798792
|
Merck
AQFA11050 |
4.33 in. | 11 cm | 11 cm |
368.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11778792
|
Merck
AQFA04700 |
1.8 in. | 4.7 cm | 4.7 cm |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities.Quartz Fiber Filters (Type AQFA)
Made of quartz fibers with no glass fibers or binders. Millipore's pure quartz manufacturing process involves a heat treatment step to improve the composition and prevent the filters from reacting with acidic gases, unlike glass fiber filters that can react and cause false readings. This makes quartz filters well suited for measuring heavy metal concentrations and small amounts of particles (such as the US EPA PM 10 ambient air monitoring method).
The quartz filters also exhibit good weight and form stability.
Specifica
44.5 L/min/ cm2 | |
Autoclavable | |
Depth Filter | |
Sterile | |
Perfect for measuring heavy metal concentrations and small amounts of particles | |
Hydrophilic | |
1742°F | |
0.016 in. | |
Filter Membranes |
50 mm of H2O | |
White | |
Fiber | |
1.6 mL/min/ cm2 | |
AQFA | |
Plain | |
950°C | |
430 µm | |
Hydrophilic |