Learn More
Merck Kit e reagenti ReBlot Plus
Codice prodotto. p-3525910
Click to view available options
Quantità:
50 ml
Ea.
Product Type:
Soluzione di stripping per anticorpi aggressiva ReBlot Plus 10X
Soluzione di stripping per anticorpi non aggressiva ReBlot Plus 10X
Western Blot Kit
Dimensione della confezione:
1 set
50mL
Codice prodotto. 11360250
Marca: Merck 2500
Includes
Soluzione di stripping per anticorpi non aggressiva (10X), 50 ml; soluzione di stripping per anticorpi aggressiva (10X), 50 ml
Blots can be stripped of antibodies in approximately 15 minutes at room temperature
Western blotting is a commonly used technique for studying protein function and localization. Typically, protein samples are electrophoresed on SDS-PAGE and transferred to a membrane such as nitrocellulose or nylon, where they are probed with specific antibodies. Unlike nucleic acid-based technologies, which allow reuse of Southern and Northern blots, it has been difficult to reuse Western blots.
  • No pungent-smelling β-mercaptoethanol is contained in the Antibody Stripping Solution
  • Antibody stripping is done at room temperature—no heating of blots is required
  • Blots may be reused in 25 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Western Blot Kit
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità Ea.
Contenuto kit 50mL Mild Antibody stripping solution 10X, 50mL strong Antibody stripping solution 10X
Content And Storage 4°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Re-Blot Plus
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, sodium azide