Learn More
Merck Sensori per citometri manuali automatizzati Scepter 2.0
Per impieghi con contacellule portatile automatizzato Scepter 2.0 (cod. cat. PHCC20040). Sensori per citometro EMD Millipore Scepter 2.0 per conte accurate e riproducibili, senza errori di pipettaggio e di caricamento irregolare dei campioni. Disponibili con due aperture per conta di cellule da 4 a 25 μm.
351.00€ - 3350.00€
Specifica
Product Type Sensori Scepter
Tempo di analisi <30 sec.
Memoria Memorizza fino a 72 conteggi
Tipo di campione Cellule CHO, cellule HeLa e cellule staminali embrionali di topo possono essere utilizzate anche per la conta di sottopopolazioni nelle preparazioni di cellule mononucleari del sangue periferico
Metodi di test Automatici
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensione dell'apertura Dimensioni cella Dimensione particelle Cicli di esercizio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione dell'apertura Dimensioni cella Dimensione particelle Cicli di esercizio Prezzo Quantità e disponibilità  
11502134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
PHCC40050
40μ m Da 4 a 12 μm da 3 a 18 μm Da 50,000 a 1,500,000 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11522134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
PHCC60050
60μ m Da 8 a 25 μm da 6 a 36 μm Da 10,000 a 500,000
351.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11604133
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
PHCC40500
40 μm Da 4 a 12 μm Da 3 a 18 μm Da 50,000 a 1,500,000 particelle/ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11634133
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
PHCC60500
60 μm Da 8 a 25 μm Da 6 a 36 μm Da 10,000 a 500,000 particelle/ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Progettati con zona di rilevamento cellula di fabbricazione micro, che consente di distinguere la dimensione e il volume della cellula con risoluzione fino a sub-micron e sub-picolitri
  • Apertura forata di precisione attraverso la quale passano e vengono contate le cellule
  • Conte basate su principio di impedenza Coulter, con variazioni di corrente stabilite mediante elettrodi sensori
  • Conte riproducibili grazie all'aspirazione precisa e ripetuta di 50μl di campione nel microcanale per manipolazione dei liquidi
  • Errori di pipettaggio e di caricamento irregolare dei campioni eliminati grazie ai canali di precisione per la manipolazione dei liquidi
  • Sensore con apertura di 40μm
    • Per conte di cellule di diametro da 4 a 12 μm e particelle da 3 a 17 μm
  • Sensore con apertura di 60 μm
    • Per conta di cellule di diametro da 8 a 25 μm e particelle da 6 a 36 μm
Specifica
Specifica
Sensori Scepter
Memorizza fino a 72 conteggi
Automatici
Contacellule automatico portatile Scepter 2.0
<30 sec.
Cellule CHO, cellule HeLa e cellule staminali embrionali di topo possono essere utilizzate anche per la conta di sottopopolazioni nelle preparazioni di cellule mononucleari del sangue periferico
Per la conta delle celle e la generazione degli istogrammi delle popolazioni cellulari