Learn More
Merck Unità filtrante sterile Steripak™-GP
Fast flow and high throughput
266.00€ - 326.00€
Specifica
Monouso | Sì |
---|---|
Materiale | SAN |
Materiale (membrana) | PES |
Dimensione del poro | 0.22 μm |
Sterilità | Sterile |
Includes: Ingresso con raccordo portagomma da 6 mm (0.25 pollici), uscita con raccordo portagomma da 6 mm (0.25 pollici) e campana di riempimento.
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10594512
|
Merck
SPGPM10RJ |
10 mL |
266.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10503994
|
Merck
SPGPM20RJ |
Da 2000 a 20000 ml |
326.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Fast flow and high throughput
Dispositivi filtranti per flaconi monouso progettati per la filtrazione su vasta scala, a pressione, di terreni di coltura di tessuti con o senza siero.
- Facilmente collegabili alla pompa per vuoto o ad un recipiente a pressione
- Utilizzano un basso legame proteico, membrane in polietersulfone (PES) Millipore Express™ a flusso rapido
- Filtrano fino a 20 l
- Sterili
Specifica
Sì | |
PES | |
Sterile | |
Confezione da 3 | |
Raccordo portagomma da 6 mm, campana di ricarica | |
45 °C | |
2.99 pollici | |
9.9 cm |
SAN | |
0.22 μm | |
75 psi in avanti, 5 psi indietro | |
6 mm stepped hose barb, filling bell | |
113 °F | |
Unità filtro Steripak-GP20 | |
7.6 cm |