Learn More
Merck Filtri a vuoto per bottiglie sterili Steritop™
Filtrazione e sterilizzazione più rapide grazie al filtro con ampio diametro di 7.3 cm. I filtri sottovuoto sterili per flaconi EMD Millipore™ Steritop™ sono filtri sterili per flaconi filettati con pori da 0.22 micron, per filtrazione e sterilizzazione sottovuoto di terreni di coltura di tessuti, soluzioni di DNA e proteine e sospensioni di virus.
127.00€ - 185.00€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
Dimensione del poro | 0.22 μm |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 40 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la sterilizzazione di terreni di coltura di tessuti e additivi, soluzioni di proteine, sospensioni di virus, DNA e altre soluzioni acquose |
Codice del prodotto | Marca | Include | Materiale (membrana) | Raccordo uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Materiale (membrana) | Raccordo uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10379540
|
Merck
SCGPS01RE |
Imbuto da 150 ml | PES | 33 mm thread |
127.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10064470
|
Merck
SCGPS05RE |
Imbuto da 500 ml | PES | 33 mm thread |
185.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10116430
|
Merck
SCGPS02RE |
Imbuto da 250 ml | PES | 33 mm thread |
152.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Filter and sterilize faster with a large 7.3cm diameter filter. Steritop™ Sterile Vacuum Bottle-Top Filters are sterile, threaded bottle-top filters with 0.22 micron pore size for vacuum filtration and sterilization of tissue culture media, protein and DNA solutions, and virus suspensions.
- Testati per cellule staminali, pori da 0.22 μm
- Imbuti in polistirene graduati disponibili in capacità di 150, 250, 500 e 1,000 ml
- Sterilizzati mediante irraggiamento gamma, con filettature dell'imbuto incassate per mantenere la sterilità
- Compatibili con flaconi in vetro con collo da 33 e 45 mm
- Senza flaconi di raccolta
- Membrana Millipore Express™ Plus in polietersulfone (PES) per flusso rapido e basso assorbimento proteico (la membrana in PES da 0.1 μm è utile anche per la rimozione di micoplasmi)
- Membrana in polivinilidenfluoruro (PVDF) Durapore™ per il minimo assorbimento proteico
Specifica
Polistirene | |
Sterile | |
Per la sterilizzazione di terreni di coltura di tessuti e additivi, soluzioni di proteine, sospensioni di virus, DNA e altre soluzioni acquose | |
45 °C | |
12.5 cm |
0.22 μm | |
40 cm2 | |
113 °F | |
4.9 in. | |
7.3 cm |