Learn More
Merck Two-Way Vacuum Valve
Accessory to convert a standard syringe into a hand vacuum pump
Marca: Merck XKEM00104
73.60 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made of polycarbonate
Specifica
Two-Way Valve | |
Polypropylene Pump | |
Polycarbonate |