Learn More
Merck Ultrafiltration Membranes - YM
High-recovery membranes for stirred cells
Marca: Merck 14442AM
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Adsorptive | |
100,000 NMWL | |
41.8 cm2 | |
10 Pack | |
2.99 in. |
Regenerated Cellulose or PVC Co-polymer | |
YM-100 | |
Protein purification, protein concentration, protein desalting | |
Ultrafiltration Disc | |
7.6 cm |