Learn More
Merck Ultrafiltration Membranes - YM
High-recovery membranes for stirred cells
Marca:  Merck 14422AM
Codice prodotto. 10605771
  • 634.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Adsorptive
100,000 NMWL
13.4 cm2
10 Pack
1.75 in.
Regenerated Cellulose or PVC Co-polymer
YM-100
Protein purification, protein concentration, protein desalting
Ultrafiltration Disc
4.45 cm