Learn More
Merck Dispositivi filtranti centrifughi Ultrafree™-CL con membrana Durapore™
Preparazione del campione rapida e pratica; volumi trattenuti molto bassi (10 μl)
281.00€ - 860.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale (membrana) | Durapore |
Area di filtraggio | 0.8 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Forza max | 5,000 x g |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10309550
|
Merck
UFC40GV25 |
Giallo | 0.22 μm | 25 Pk. |
281.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10310462
|
Merck
UFC40GV0S |
Giallo | 0.22 μm | 50 Pk. |
510.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10678071
|
Merck
UFC40HV00 |
Rosso | 0.45 μm | 100 Pk. |
860.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10319550
|
Merck
UFC40GV00 |
Giallo | 0.22 μm | 100 Pk. |
860.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10186330
|
Merck
UFC40VV00 |
Arancione | 10 μm | 100 Pk. |
860.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Fast, convenient sample preparation; very low hold-up volumes (10 μL)
Ultrafree™-MC (0.5 mL) and Ultrafree™-CL (2 mL) centrifugal devices are single-use, disposable filters used for removing particulates from aqueous biological solutions. These devices are available in two processing volumes with a range of microporous membranes (from 0.1 to 5.0 μm) for fast filtration and highly reproducible performance. Pre-sterilized units are also available. Use in fixed-angle rotors for 1.5 mL tubes (-MC) and 15 mL tubes (–CL).•Five different pore sizes from 0.1 to 5.0 μm •Pre-sterilized units also available •Fast filtration and highly reproducible performance •Use in fixed-angle rotors for 1.5 mL tubes Applications•Removal of particles and precipitates from aqueous and some solvent-based samples •Ideal for use with protein and nucleic acid solutionsSpecifica
Single-use | |
0.8 cm2 | |
5,000 x g | |
2 mL | |
77 mm | |
16.3 mm |
Durapore | |
Polypropylene | |
Centrifugal Filters | |
3.03 in. | |
0.64 in. |