Learn More
MP Biomedicals™ Empty FastPrep™ Tubes
Used in Fastprep system to hold sample for Homogenization. MP Biomedicals™ Empty FastPrep™ Tubes are non-skirted without caps.
Marca:  MP Biomedicals™ 115076400
303.88 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11442350
  • 401.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 2mL capacity
  • Non-skirted
  • Caps not included
  • Available empty for those who wish to fill their own tubes
  • For use with FastPrep System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10.8 mm
Natural
46mm
2 mL
Polypropylene
500/PK