Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabine
Codice prodotto. 15781789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15781789
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462070010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 143491-57-0 | C8H10FN3O3S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143491-57-0
Formula molecolare C8H10FN3O3S
Specifica
Materiale o nome chimico Emtricitabine
Quantità 1 g
Solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in methanol,very slightly soluble in acetonitrile
Indice di Merck 153622
Punto di fusione 136°C to 140°C
Peso formulazione 247.24