Learn More
Justrite EN Safety Cabinets 90 Minutes
EN approved safety cabinets with extreme fire resistance for the storage of flammables. 90-minute fire resistance certified according to EN14470-1 norm.
2765.00€ - 3600.00€
Specifica
Colore Yellow
Materiale Steel
Product Type Safety Cabinet
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Flammables
Altezza (sistema metrico) 207 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17702368
Vedere i documenti
Justrite
JCB22608YL
60 cm
2765.00€
Pezzo
17712368
Vedere i documenti
Justrite
JCB22609YL
120 cm
3600.00€
Descrizione
  • Constructed using 1 - 15 mm steel and rock-wool fiber high-density and calcium sulphate panels, the cabinet body has a rugged acid-resistant epoxy coated exterior that provides excellent corrosion resistance
  • In case of a fire, the thermo-expanding isolation swells in heat to ensure a hermetic seal according to standard EN14470-1
  • The cabinet doors open or close manually
  • In the event of a fire, the built-in fusible link system releases to allow automatic closure of doors at 50°C
Specifica
Specifica
Yellow
Safety Cabinet
207 cm
Steel
Storage of Flammables