Learn More
Day Impex™ Contenitori in acciaio smaltati
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Marca:  Day Impex™ 200011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.62000kg
Codice prodotto. 11766399
  • 236.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Safe for use with all liquid gases and ideal for cold traps
  • Attractive blue stove-enamelled steel outer container
Specifica
Specifica
Con coperchio e manico
Use for liquid gas or as a cold trap
228 mm
116 mm
1 l
85 mm
185 mm
185 mm
Acciaio smaltato