Learn More
Day Impex™ Contenitori in acciaio smaltati
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Marca:  Day Impex™ 200013
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.00000kg
Codice prodotto. 11786399
  • 347.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Safe for use with all liquid gases and ideal for cold traps
  • Attractive blue stove-enamelled steel outer container
Specifica
Specifica
Con coperchio e manico
Use for liquid gas or as a cold trap
350 mm
182 mm
4.5 l
150 mm
280 mm
280 mm
Acciaio smaltato