Learn More
Day Impex™ Contenitori in acciaio smaltati
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
700 mL
750 mL
1 l
1.1 l
1.5 l
1500 mL
2 l
3 L
4.5 l
10 L
Altezza (sistema metrico):
215mm
228 mm
268 mm
275 mm
280mm
285mm
290 mm
290mm
330mm
350 mm
350mm
445mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Safe for use with all liquid gases and ideal for cold traps
- Attractive blue stove-enamelled steel outer container
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 245mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use for liquid gas or as a cold trap |
| Altezza interno (sistema metrico) | 375mm |
| Altezza (sistema metrico) | 445mm |
| Include | With lid and handle |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Depth (Metric) Interior | 375 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 200 mm |
| Materiale | Enameled Steel |