Learn More
Day Impex™ Contenitori in acciaio smaltati
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Marca: Day Impex™ 200007
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.88000kg
Descrizione
- Safe for use with all liquid gases and ideal for cold traps
- Attractive blue stove-enamelled steel outer container
Specifica
90 mm | |
240 mm | |
240 mm | |
Acciaio smaltato | |
Without handle or lid |
Utilizzabile per il trasporto di gas liquido o come bottiglia di intercettazione vapori | |
290 mm | |
126 mm | |
1.5 l |