Learn More
Day Impex™ Contenitori in acciaio smaltati
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Marca:  Day Impex™ 200010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11887452
  • 325.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Safe for use with all liquid gases and ideal for cold traps
  • Attractive blue stove-enamelled steel outer container
Specifica
Specifica
135 mm
230mm
230 mm
Enameled Steel
Without handle or lid
Use for liquid gas or as a cold trap
290mm
175mm
3 L