Learn More
Enantiomer of Sofosbuvir, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Descrizione
Enantiomer of Sofosbuvir is an enantiomer of Sofosbuvir, a prescription medicine for the treatment of patients with chronic hepatitis C. There is no biological activity report on enantiomer of Sofosbuvir until now.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Enantiomer of Sofosbuvir |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H29FN3O9P |
| Quantità | 5 mg |
| SMILES | O=[P@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 529.45 |
| Peso formulazione | 529.45 |
| Grado | Research |
| Forma fisica | Powder |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.