missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enterobacter Cloacae Antibody (61/212), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-62544DL594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Enterobacter Cloacae Monoclonal antibody specifically detects Enterobacter Cloacae in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Specifica
| Enterobacter Cloacae | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Bacillus cloacae, Bacterium cloacae, Cloaca cloacae | |
| Enterobacter cloacae NCTC 10005 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| ELISA | |
| 61/212 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto