Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Analytical Balance
GREENER_CHOICE
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
Marke:  Sartorius™ BCE224I-1S
2110.85 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16314708
  • 2430.00€ / 1 unità
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
  • Standard di alta qualità progettati in Germania
  • Eccellente ripetibilità con piatto di pesatura rettangolare
  • Protezione da sovraccarico
  • Design robusto per la pesatura fino alla quantità prestabilita
  • Elevata resistenza chimica
  • Realizzato in polibutilene tereftalato (PBT) resistente all'usura, acciaio inox e vetro
  • Previene il rischio di contaminazioni incrociate
  • Design di semplice pulizia
  • Componenti facili da rimuovere
  • Schermatura efficace
  • Riduce al minimo gli errori di pesatura causati da campioni caricati elettrostaticamente utilizzando speciali parti in vetro rivestite, mentre le funzionalità isoCAL (calibrazione interna e regolazione) garantiscono risultati di pesatura accurati
  • Funzionamento conforme a SOP con notifica automatica se la calibrazione non rientra nell'intervallo normale
  • Combina l'intuitiva tecnologia touch con LED resistenti all'usura
  • Praticità plug-and-play
  • Uscita dati per applicazioni di pesatura dinamica
  • Si adatta facilmente alle condizioni ambientali
  • 12 built-in applications
  • Stampa conforme a GLP/GMP
  • Metodi di connettività moderni
  • Protezione tramite password per il funzionamento sicuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Internal
9 Pin USB C
Schermo a LED intuitivo e resistente con tecnologia touch
Weighing pan, Pan support, Power supply unit with country-specific adapters, Draft shield, For models with analytical draft shield
Analytical Balances
1.5 sec.
317 mm
345 mm
100/240 VAC (±10%)
CSA number 80000336/CE certificate
220 g
0.1 mg
PBT, Glass, Stainless Steel
0.1 mg
Bilancia analitica
219 mm
8 kg
Class I
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sartorius™ Entris™ II Essential Analytical Balance > Capacity: 220 g; Calibration: Internal Calibration
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt