Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16354708 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Calibrazione:
Internal
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 16354708
Marca: Sartorius™ BCE3202I1S
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
  • Standard di alta qualità progettati in Germania
  • Eccellente ripetibilità con piatto di pesatura rettangolare
  • Protezione da sovraccarico
  • Design robusto per la pesatura fino alla quantità prestabilita
  • Elevata resistenza chimica
  • Realizzato in polibutilene tereftalato (PBT) resistente all'usura, acciaio inox e vetro
  • Previene il rischio di contaminazioni incrociate
  • Design di semplice pulizia
  • Componenti facili da rimuovere
  • Schermatura efficace
  • Riduce al minimo gli errori di pesatura causati da campioni caricati elettrostaticamente utilizzando speciali parti in vetro rivestite, mentre le funzionalità isoCAL (calibrazione interna e regolazione) garantiscono risultati di pesatura accurati
  • Funzionamento conforme a SOP con notifica automatica se la calibrazione non rientra nell'intervallo normale
  • Combina l'intuitiva tecnologia touch con LED resistenti all'usura
  • Praticità plug-and-play
  • Uscita dati per applicazioni di pesatura dinamica
  • Si adatta facilmente alle condizioni ambientali
  • 12 built-in applications
  • Stampa conforme a GLP/GMP
  • Metodi di connettività moderni
  • Protezione tramite password per il funzionamento sicuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CSA number 80000336/CE certificate
Tipo di collegamento 9 Pin USB C
Capacità 3.2 kg
Tipo di display Intuitive Graphic Touch Technology
Leggibilità 10 mg
Include Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore
Materiale PBT, Glass, Stainless Steel
Modello Bilance elettroniche con carica dall'alto
Ripetibilità 10 mg
Tempo di stabilizzazione 0.9 sec.
Tipo Calibrazione interna
Lunghezza (sistema metrico) 94 mm
Larghezza (sistema metrico) 219 mm
Altezza (sistema metrico) 345 mm
Peso (sistema metrico) 7 kg
Requisiti elettrici ±
Legal for Trade Class II
Calibrazione Internal
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt