Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Calibrazione:
Internal
Unit Size:
1 unità
Description
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
- Standard di alta qualità progettati in Germania
- Eccellente ripetibilità con piatto di pesatura rettangolare
- Protezione da sovraccarico
- Design robusto per la pesatura fino alla quantità prestabilita
- Elevata resistenza chimica
- Realizzato in polibutilene tereftalato (PBT) resistente all'usura, acciaio inox e vetro
- Previene il rischio di contaminazioni incrociate
- Design di semplice pulizia
- Componenti facili da rimuovere
- Schermatura efficace
- Riduce al minimo gli errori di pesatura causati da campioni caricati elettrostaticamente utilizzando speciali parti in vetro rivestite, mentre le funzionalità isoCAL (calibrazione interna e regolazione) garantiscono risultati di pesatura accurati
- Funzionamento conforme a SOP con notifica automatica se la calibrazione non rientra nell'intervallo normale
- Combina l'intuitiva tecnologia touch con LED resistenti all'usura
- Praticità plug-and-play
- Uscita dati per applicazioni di pesatura dinamica
- Si adatta facilmente alle condizioni ambientali
- 12 built-in applications
- Stampa conforme a GLP/GMP
- Metodi di connettività moderni
- Protezione tramite password per il funzionamento sicuro
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | CSA number 80000336/CE certificate |
| Tipo di collegamento | 9 Pin USB C |
| Capacità | 820 g |
| Tipo di display | Intuitive Graphic Touch Technology |
| Leggibilità | 10 mg |
| Include | Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore |
| Materiale | PBT, Glass, Stainless Steel |
| Modello | Bilance elettroniche con carica dall'alto |
| Ripetibilità | 10 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 0.9 sec. |
| Show More |