Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16384718 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
Calibrazione:
Internal
Artikelnummer. 16384718
missing translation for 'mfr': Sartorius™ BCE52011S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
  • High quality standards engineered in Germany
  • Excellent repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection
  • Rugged design weighs up to a pre-set amount
  • High chemical resistance
  • Crafted from hard-wearing polybutylene terephthalate (PBT), stainless steel and glass
  • Prevents cross contamination
  • Wipe-clean design
  • Easy-to-remove parts
  • Effective draft shield
  • Minimizes weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts
  • Some models are equipped with isoCAL (internal calibration and adjustment) for total assurance of accurate weighing results
  • Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range
  • Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology
  • Plug-and-play convenience
  • Data output for dynamic weighing applications
  • Easily adapts to your ambient conditions
  • 12 built-in applications
  • GLP / GMP compliant printout
  • Modern connectivity methods
  • Password protection for secure operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificazione/Conformità CSA number 80000336/CE certificate
Tipo di collegamento 9 Pin USB C
Capacità 5.2 kg
Tipo di display Intuitive Graphic Touch Technology
Leggibilità 100 mg
Include Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore
Materiale PBT, Glass, Stainless Steel
Modello Bilance elettroniche con carica dall'alto
Ripetibilità 100 mg
Tempo di stabilizzazione 0.9 sec.
Tipo No Internal Calibration
Lunghezza (sistema metrico) 317 mm
Larghezza (sistema metrico) 219 mm
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Peso (sistema metrico) 7 kg
Requisiti elettrici ±
Legal for Trade Class III
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt