Learn More
Memmert™ Entry Port Right Centre/Centre
Codice prodotto. 17189874 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17189874
Marca: Memmert™ HPP750ecoF2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For introducing connections at the side and can be closed by flap
  • Standard position right centre/centre
  • Not for model sizes 110 and 260 with light module
  • Not for model size 110 with light module
Specifica
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPP750eco
Diametro (sistema metrico) 23 mm