Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno H-B™ Enviro-Safe™ per uso generico
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 10 a 150 °C
–Da 10 a 225 °C
–Da 1 a 61 °C
Da -10 ° a +150 °C
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
200 mm
350 mm
420 mm
Tipo di immersione:
Parziale
Totale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Termometri certificati Earth friendly, EnviroKleen™
- Con liquido verde, atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™ e vetro bianco senza piombo
- Conformi alle normative governative, industriali e didattiche sull'acquisto di prodotti “ecologici”
Ideali per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
I termometri con numero di serie individuale sono tracciabili secondo gli standard NIST; includono una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue.
Compliance
Prodotti e testati dal team di qualità degli Stati Uniti.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | NIST, DKD/PTB, ANSI/SAMA Z236.1-1983, ASTM, ISO/IEC 17025:2005, A2LA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie |
| Tipo di immersione | Totale |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 350 mm |
| Materiale | Vetro |
| Product Type | Termometro |
| Temperatura max (sistema metrico) | 225°C |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Vedi altri risultati |