Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Envirochek™ Polyester HV Sampling Capsule
Envirochek™ HV capsules are approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts.
257.00€ - 4640.00€
Specifica
Descrizione | Urethane Adhesive |
---|---|
Materiale (membrana) | Spun Polypropylene |
Dimensione del poro | 1 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 1300 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17174221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12099 |
1/Ea. |
257.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17164221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12098 |
25/Pk., Individually Bagged |
4640.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from up to 50 L of water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
Specifica
Urethane Adhesive | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
Straight Hose Barb |
Spun Polypropylene | |
Non-sterile | |
Polycarbonate |