Learn More
BINDER™ Serie WIC - Walk-in Chambers, per prove di stabilità e stoccaggio
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17872755 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
2400 x 2300 x 2270 mm
2400 x 3400 x 2270 mm
2400 x 4700 x 2270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17872755
Marca: BINDER™ 98000013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le camere walk-in offrono una vasta gamma di caratteristiche e vantaggi per soddisfare in pieno i requisiti previsti dalle prove di stabilità. Perfette condizioni di prova mantenute in un ampio intervallo di temperatura compreso tra 10 e 50°C e di umidità relativa tra il 20 e il 90% u.r.
  • Accuratezza dell’umidità relativa ± 2,5%
  • Accuratezza della temperatura ± 1,5°C
  • Tubazioni per esatta distribuzione dell’aria
  • Pannelli della cella ad alto isolamento con coefficiente di trasmittanza termica U di soli 0,21 W/m2K
  • Illuminazione LED con rilevatore di movimento
  • Elementi della cella di alta qualità, made in Germany
  • Vano interno interamente in acciaio inox
  • Accessibilità per assistenza tecnica esterna
  • Elementi della cella: Lamiera d’acciaio galvanizzata, rivestita con poliestere, bianca, simile a RAL 9010, superfici del vano interno in acciaio inox,4 pollici / 100 mm di poliuretano espanso, coefficiente di trasmittanza termica U: 0,21 W/m2K
  • Pavimento: Copertura pavimento in acciaio al cromo-nichel, bugnato rigidizzato 5 WL
  • Carico sulla superficie: 50,000 N/m2
Specifica
Materiale camera Acciaio inox
Lighting LED
Materiale Galvanized Steel
N. di ripiani 0
Tipo di spina EU, UK
Umidità relativa 20 to 90%
Temperature Range (Metric) 10°C to 50°C
Tipo Walk-in Chamber
Modello WIC3-230V
Uniformità termica ±1.5 K at 40°C and 75% RH
Dimensioni interne (L x P x A) 2400 x 4700 x 2270 mm
Dimensioni (L x P x A) 2600 x 4700 x 2470 mm
Peso (sistema metrico) 1186 kg
Tensione 200/230 V
Wattage 2.7 kW
Amperaggio 11.5 A
Frequenza 50 Hz