Learn More
Thermo Scientific™ Enzyme Freezer Storage Bins
Store and manage inventory effectively with Enzyme Freezer Storage Bins.
Marca:  Thermo Scientific™ 6736
Codice prodotto. 10670571
  • 49.14€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Store and manage inventory effectively with Thermo Scientific™ Enzyme Freezer Storage Bins.
  • High-impact ABS plastic, off-white
  • Interior: 3.5W × 3D × 24in.L (90 × 76 ×610mm)
  • Exterior: 4.4W × 3.04 × 25.25in.L (112 × 77 × 641mm)
  • Labels not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ABS Plastic Enzyme Freezer Storage Bin
3.04 in.
25.25 in.
112 in.
Storage and inventory management
77 mm
641 mm
4.4 mm