Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 ml
30 ml
40 mL
40 ml
60 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Descrizione | Screw Neck |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27.5 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 60 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | TOC (EPA) |
| Stile filo | 24-400 |
| Volume (sistema metrico) totale | 60 mL |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Vedi altri risultati |