Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
Codice prodotto. p-7113962 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
40 mL
60 mL
Material (Liner):
Natural Silicone/Beige PTFE
Natural Silicone/PTFE
White Silicone/Beige PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12990991
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND24
  • 24-400
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Natural Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 27.5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 60 mL
Da utilizzare con (applicazione) TOC (EPA)
Stile filo 24-400
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Tipo 1st Hydrolytic Class