Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Closed top
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
40 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27.5 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 40 mL |
| Setto | Septa is not included |
| Da utilizzare con (applicazione) | TOC (EPA) |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |