missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ EPB41L2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00002037-T02.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Especificaciones
Western Blot | |
EPB41L2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 71.6kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-EPB41L2 antibody (Mfr. No. H00002037-D01P) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
293T | |
BC034718.1 | |
pCMV-EPB41L2 full-length | |
100 μL | |
Human |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 100UL EPB41L2 293T Cell Transient Overexpression L
Palabra de advertencia
- Attenzione
Clasificación
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicaciones de peligro
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol