Learn More
Lauda™ Tubing
Created from EPDM rubber. Lauda™ EPDM Polymer Tubing is excellent for use with all bath liquids except for Ultra 350 and mineral oils.
Marca: Lauda™ RKJ 111
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made from EPDM
Specifica
10°C to 90°C | |
Tubing | |
9 mm |