Learn More
BRAND™ EPDM Rubber Conical Gaskets
Place between filter funnel and filter flask for a secure fit.
54.00€ - 161.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10548781
|
BRAND™
462512 |
11 mm |
54.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10689071
|
BRAND™
462617 |
16 mm |
59.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10518971
|
BRAND™
462723 |
20 mm |
76.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10325571
|
BRAND™
463036 |
43 mm |
99.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10277971
|
BRAND™
463139 |
71 mm |
120.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10101971
|
BRAND™
462827 |
25 mm |
83.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10049900
|
BRAND™
462932 |
32 mm |
92.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10614552
|
BRAND™
462500 |
22 to 84 mm |
65.35€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10599531
|
BRAND™
463243 |
89 mm |
161.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Rubber (EPDM) construction
- Conical shape
- Provides a secure fit between filter funnel and filter flask
- Supplied in packs of 10
Specifica
EPDM |