Learn More
Lauda™ Tubing Connectors
Material: EPDM
Marca:  Lauda™ RKJ 059
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 10145713
  • 63.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For connecting polymer tubings
Specifica
Specifica
10°C to 100°C
EPDM Rubber
16 mm
11 mm