Learn More
Epithiochlorohydrine, 97%
Codice prodotto. 10033490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10033490
Marca: Thermo Scientific Acros 291390050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3221-15-6 | C3H5ClS | 108.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3221-15-6
Formula molecolare C3H5ClS
Molecular Weight (g/mol) 108.59
Numero MDL MFCD00041199
InChI Key XRWMHJJHPQTTLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloromethyl thiirane, thioepichlorohydrin, epithiochlorohydrin, thioepichlorhydrin, chloropropylene sulfide, chloromethyl thiirane, 3-chloropropylene sulfide, 2-thiiranylmethyl chloride, thiirane, chloromethyl, chloropropylene sulphide
PubChem CID 18588
IUPAC Name 2-(chloromethyl)thiirane
SMILES C1C(S1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Epithiochlorohydrine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2750g/mL
Punti di ebollizione 69°C to 70°C (67.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5240 to 1.528
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.275
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform,diethylether
Peso formulazione 108.59
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Epithiochlorohydrine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.