Learn More
Eppendorf epMotion™ 96 Flex
Migliorate i vostri flussi di lavoro in laboratorio con l'epMotion™ 96 Flex. Elaborate piastre da 96 e 384 pozzetti in modo efficiente e approfittate di testine di dosaggio calibrate ISO e intercambiabili. L'uso ergonomico è semplice anche nelle cappe sterili. Testina di dosaggio e cavo di alimentazione devono essere ordinati separatamente.
Marca: Eppendorf 5069000519
12550.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Progettata per il pipettaggio simultaneo a 96 canali per una comoda processazione delle piastre da 96 e 384 pozzetti.
- Il design della testa di dosaggio intercambiabile copre un ampio range di volume e può contenere meno di 96 puntali per una maggiore flessibilità.
- L’innovativa interfaccia utente alla base dell’apparecchio consente un uso ergonomico nelleepMotion® 96 Flex cappe di sicurezza biologica
- Le teste di dosaggio calibrate secondo gli standard ISO 23783-2 garantiscono un’elevata accuratezza e precisione del pipettaggio, assicurando la riproducibilità delle vostre analisi.
Ordinare separatamente la testa di dosaggio e il cavo di alimentazione adatti.
Specifica
≤ 4.5 % to ≤ 1.0 % / depending on tips and pipette volume | |
Not Autoclavable | |
Polypropylene, Stainless Steel, Polyethylene | |
2-position slider and TipHolder for epMotion™ 96 Flex for use with epT.I.P.S.™ Motion Reloads | |
Air-cushion system | |
≤ 2.5 to 1.5 % depending on tip and pipette volume | |
Polypropylene | |
230 VAC voltage | |
175 W |
Automated Pipetting System | |
96 | |
0.5 to 1.00 μL | |
Digital | |
Electronic | |
Non-sterile | |
Reload system | |
100/240 V | |
0.729 A |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip loading
-
epMotion 96 Flex tutorial smart index 384 Well Plate Platform
-
epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
-
epMotion 96 Flex Flex up your Team
-
epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip ejection
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
26Hours
21Minutes
18Seconds
21nuova offerta Save Up to 92%