Learn More
EPOR Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
166.92€ - 475.74€
Specifica
Antigene | EPOR |
---|---|
Concentrazione | 450 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, ELISA |
Forma | Liquid |
Specie ospite | Rabbit |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18037035
|
Proteintech
30766-1-AP-150UL |
150 μL |
475.74€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18036675
|
Proteintech
30766-1-AP-20UL |
20 μL |
166.92€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The EPOR antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EPOR. This antibody recognizes human, mouse antigen. The EPOR antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
EPOR | |
Western Blot, ELISA | |
Rabbit | |
2057 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
450 μg/mL | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
EPO R, EPOR, erythropoietin receptor | |
Primary |